四甲基二乙烯基二硅氧烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 1,1,3,3-四甲基-1,3-二乙烯基二硅氧烷
TCIAD1780-25MLEA 0 CNY
TCIAD1780-25ML TCIAD1780-100ML
四甲基二乙烯基二硅氧烷 ≥98.0% (通过GC)
四甲基二乙烯基二硅氧烷
分子式: C₈H₁₈OSi₂
分子量: 186,40 g/mol
沸点: 139°C
闪点: 24°C
MDL编号: MFCD00014933
CAS号: 2627-95-4
EINECS: 220-099-6
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %