2-Butoxyethyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD1848-25GEA 1150 CNY
TCIAD1848-25G
2-Butoxyethyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥95.0% (通过GC)
2-Butoxyethyl-4-(dimethylamino)benzoate
分子式: C₁₅H₂₃NO₃
分子量: 265,35 g/mol
MDL编号: MFCD00055652
CAS号: 67362-76-9
EINECS: 266-668-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %