9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD1874-25GEA 135 CNY
TCIAD1874-100G TCIAD1874-25G TCIAD1874-500G
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide ≥97.0% (通过滴定分析)
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide
分子式: C₁₂H₉O₂P
分子量: 216,18 g/mol
MDL编号: MFCD00040561
CAS号: 35948-25-5
EINECS: 252-813-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C