4-羟基-2,5-二甲基l-3(2H)-呋喃酮 15% ∼1.2 mol/L 在丙二醇中
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
天然呋喃酮
, 2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮
, 草莓呋喃酮
TCIAD1884-25MLEA
810
CNY
TCIAD1884-25ML
4-羟基-2,5-二甲基l-3(2H)-呋喃酮 15% ∼1.2 mol/L 在丙二醇中
4-羟基-2,5-二甲基l-3(2H)-呋喃酮
分子式:
C₆H₈O₃ 分子量: 128,13 g/mol |
MDL编号:
MFCD00010706 CAS号: 3658-77-3 EINECS: 222-908-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 15.0 to 16.0 w/w% |