5-(2,5-Dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD1901-500GEA 0 CNY
TCIAD1901-500G TCIAD1901-25G
5-(2,5-Dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥95.0% (通过滴定分析)
5-(2,5-Dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
分子式: C₁₃H₁₂O₆
分子量: 264,23 g/mol
MDL编号: MFCD00039141
CAS号: 73003-90-4
EINECS: 277-212-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C