9-癸烯酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD1932-5MLEA 755 CNY
TCIAD1932-25ML TCIAD1932-5ML
9-癸烯酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
9-癸烯酸
分子式: C₁₀H₁₈O₂
分子量: 170,25 g/mol
沸点: 162°C
MDL编号: MFCD00036663
CAS号: 14436-32-9
EINECS: 238-410-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %