1,5,9-Decatriene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAD1993-25MLEA 0 CNY
TCIAD1993-25ML TCIAD1993-5ML
1,5,9-Decatriene ≥95.0% (通过GC)
1,5,9-Decatriene
分子式: C₁₀H₁₆
沸点: 55°C
闪点: 46°C
MDL编号: MFCD00055625
CAS号: 13393-64-1
EINECS: 236-474-2
UN号: 3295
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %