2,3-Dichloropropionamide ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD1999-10GEA
0
CNY
TCIAD1999-10G
2,3-Dichloropropionamide ≥98.0% (通过GC)
2,3-Dichloropropionamide
分子式:
C₃H₅Cl₂NO 分子量: 141,98 g/mol |
MDL编号:
MFCD00040311 CAS号: 19433-84-2 EINECS: 243-056-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 106.0 to 110.0 deg-C |