1,6-二氨基己烷-N,N,N′,N′-四乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 1,6-丙二胺四乙酸
TCIAD2019-25GEA 0 CNY
TCIAD2019-25G TCIAD2019-5G
1,6-二氨基己烷-N,N,N′,N′-四乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
1,6-二氨基己烷-N,N,N′,N′-四乙酸
分子式: C₁₄H₂₄N₂O₈
分子量: 348,35 g/mol
溶点: 236°C
MDL编号: MFCD00004292
CAS号: 1633-00-7
EINECS: 216-642-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency