3,4-Diacetoxybenzaldehyde ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD2042-5GEA
0
CNY
TCIAD2042-5G
TCIAD2042-25G
3,4-Diacetoxybenzaldehyde ≥98.0% (通过GC)
3,4-Diacetoxybenzaldehyde
分子式:
C₁₁H₁₀O₅ 分子量: 222,20 g/mol |
MDL编号:
MFCD00143057 CAS号: 67727-64-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |