反式-1,4-二噁烷-2,3-二醇 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 反式-2,3-二羟基-1,4-二氧杂环己烷乙二醛单乙二醇缩醛
TCIAD2066-10GEA 600 CNY
TCIAD2066-10G
反式-1,4-二噁烷-2,3-二醇 ≥96.0% (通过GC)
反式-1,4-二噁烷-2,3-二醇
分子式: C₄H₈O₄
分子量: 120,10 g/mol
MDL编号: MFCD00006572
CAS号: 4845-50-5
EINECS: 225-431-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %