1,3-Diiminoisoindoline ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD2079-5GEA
0
CNY
TCIAD2079-5G
TCIAD2079-25G
1,3-Diiminoisoindoline ≥98.0% (通过滴定分析)
1,3-Diiminoisoindoline
分子式:
C₈H₇N₃ 分子量: 145,17 g/mol |
MDL编号:
MFCD00010062 CAS号: 57500-34-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |