N-甲基-2-(3,4-二甲氧基苯基)乙胺 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
3,4-二甲氧基-N-甲基苯胺
TCIAD2104-25GEA
0
CNY
TCIAD2104-25G
N-甲基-2-(3,4-二甲氧基苯基)乙胺 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
N-甲基-2-(3,4-二甲氧基苯基)乙胺
分子式:
C₁₁H₁₇NO₂ 分子量: 195,26 g/mol 沸点: 100°C |
MDL编号:
MFCD00067696 CAS号: 3490-06-0 EINECS: 222-483-9 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |