2,5-Di-tert-amylbenzoquinone ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2152-5GEA
870
CNY
TCIAD2152-5G
2,5-Di-tert-amylbenzoquinone ≥95.0% (通过GC)
2,5-Di-tert-amylbenzoquinone
分子式:
C₁₆H₂₄O₂ |
MDL编号:
MFCD00142843 CAS号: 4584-63-8 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |