1,6-Diaminopyrene ≥98.0% (以总氮计)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2160-100MGEA 0 CNY
TCIAD2160-500MG TCIAD2160-100MG
1,6-Diaminopyrene ≥98.0% (以总氮计)
1,6-Diaminopyrene
分子式: C₁₆H₁₂N₂
分子量: 232,29 g/mol
MDL编号: MFCD00142568
CAS号: 14923-84-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %