1,8-Diaminopyrene ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD2168-100MGEA
0
CNY
TCIAD2168-100MG
1,8-Diaminopyrene ≥97.0% (通过HPLC)
1,8-Diaminopyrene
分子式:
C₁₆H₁₂N₂ 分子量: 232,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD00142575 CAS号: 30269-04-6 |
产品技术规格
Appearance | Yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |