1,5-Dimercaptonaphthalene ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2182-1GEA 0 CNY
TCIAD2182-1G TCIAD2182-5G
1,5-Dimercaptonaphthalene ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,5-Dimercaptonaphthalene
分子式: C₁₀H₈S₂
分子量: 192,29 g/mol
MDL编号: MFCD00068909
CAS号: 5325-88-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C