(3S)-(-)-3-(二甲氨基)吡咯烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
(3S)-N,N-二甲基-3-吡咯烷胺
TCIAD2193-1GEA
810
CNY
TCIAD2193-1G
TCIAD2193-5G
(3S)-(-)-3-(二甲氨基)吡咯烷 ≥98.0% (通过GC)
(3S)-(-)-3-(二甲氨基)吡咯烷
分子式:
C₆H₁₄N₂ 分子量: 114,19 g/mol 沸点: 164°C 闪点: 51°C |
MDL编号:
MFCD00191348 CAS号: 132883-44-4 UN号: 2734 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -13.0 to -16.0 deg (C=10, EtOH) |