2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2236-5GEA 0 CNY
TCIAD2236-5G TCIAD2236-1G
2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine
分子式: C₅H₁₀N₆
分子量: 154,18 g/mol
MDL编号: MFCD00191338
CAS号: 1985-46-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency