4-Dibenzyl 1-naphthyl ketone ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2277-1GEA
0
CNY
TCIAD2277-1G
4-Dibenzyl 1-naphthyl ketone ≥98.0% (通过HPLC)
4-Dibenzyl 1-naphthyl ketone
分子式:
C₂₅H₂₀O 分子量: 336,43 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191634 CAS号: 158098-50-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |