4-Diazo-3-methoxydiphenylamine sulfate ≥96.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD2285-25GEA
585
CNY
TCIAD2285-25G
4-Diazo-3-methoxydiphenylamine sulfate ≥96.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-Diazo-3-methoxydiphenylamine sulfate
分子式:
C₁₃H₁₂N₃O |
MDL编号:
MFCD00083004 CAS号: 36305-05-2 EINECS: 252-959-1 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Coupling titration) | min. 96.0 % |