4-Diazo-4'-methoxydiphenylamine sulphate ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2290-25GEA 0 CNY
TCIAD2290-25G
4-Diazo-4'-methoxydiphenylamine sulphate ≥98.0% (通过HPLC)
4-Diazo-4'-methoxydiphenylamine sulphate
分子式: C₁₃H₁₂N₃O
分子量: 323,32 g/mol
MDL编号: MFCD00080910
CAS号: 49732-38-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%