2-(4-Nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl free radical
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2295-100MGEA
0
CNY
TCIAD2295-100MG
2-(4-Nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl free radical
2-(4-Nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl
分子式:
C₁₃H₁₆N₃O₄ 分子量: 278,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191637 CAS号: 38582-73-9 |
产品技术规格
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |