2,2-Dibromo-1,3-diphenyl-1,3-propanedione ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2324-10GEA 0 CNY
TCIAD2324-10G
2,2-Dibromo-1,3-diphenyl-1,3-propanedione ≥98.0% (通过滴定分析)
2,2-Dibromo-1,3-diphenyl-1,3-propanedione
分子式: C₁₅H₁₀Br₂O₂
分子量: 382,05 g/mol
MDL编号: MFCD00068642
CAS号: 16619-55-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %