1,3-Diphenylpropanetrione ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2325-5GEA
3400
CNY
TCIAD2325-5G
TCIAD2325-1G
1,3-Diphenylpropanetrione ≥98.0% (通过GC)
1,3-Diphenylpropanetrione
分子式:
C₁₅H₁₀O₃ 分子量: 238,24 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191426 CAS号: 643-75-4 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |