2,7-Di-tert-butylnaphthalene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2370-1GEA 810 CNY
TCIAD2370-1G
2,7-Di-tert-butylnaphthalene ≥98.0% (通过GC)
2,7-Di-tert-butylnaphthalene
分子式: C₁₈H₂₄
分子量: 240,39 g/mol
MDL编号: MFCD00094397
CAS号: 10275-58-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C