2,5-Dicyanofuran ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD2416-100MGEA
0
CNY
TCIAD2416-100MG
2,5-Dicyanofuran ≥98.0% (通过GC)
2,5-Dicyanofuran
分子式:
C₆H₂N₂O 分子量: 118,10 g/mol |
MDL编号:
MFCD00671519 CAS号: 58491-62-6 EINECS: 261-287-8 UN号: 3439 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 66.0 deg-C |