5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2418-1GEA 0 CNY
TCIAD2418-1G
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde ≥95.0% (通过GC)
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde
分子式: C₈H₈O₄
分子量: 168,15 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00671521
CAS号: 117953-13-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 45.0 deg-C