2,3-Dicyano-1,4-dihydroxy-5-nitronaphthalene ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD2434-5GEA
0
CNY
TCIAD2434-5G
2,3-Dicyano-1,4-dihydroxy-5-nitronaphthalene ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
2,3-Dicyano-1,4-dihydroxy-5-nitronaphthalene
分子式:
C₁₂H₅N₃O₄ 分子量: 255,19 g/mol |
MDL编号:
MFCD00671523 CAS号: 4655-62-3 UN号: 3439 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |