2-(2,2-Diethoxyethyl)-1,3-propanediol ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2437-5GEA 1725 CNY
TCIAD2437-5G
2-(2,2-Diethoxyethyl)-1,3-propanediol ≥95.0% (通过GC)
2-(2,2-Diethoxyethyl)-1,3-propanediol
分子式: C₉H₂₀O₄
MDL编号: MFCD00671524
CAS号: 55387-85-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %