4-(二甲氨基)三苯基膦 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 4-(Dimethylamino)triphenylphosphine
TCIAD2478-5GEA 0 CNY
TCIAD2478-5G TCIAD2478-1G
4-(二甲氨基)三苯基膦 ≥95.0% (通过GC)
4-(二甲氨基)三苯基膦
分子式: C₂₀H₂₀NP
分子量: 305,36 g/mol
MDL编号: MFCD00192068
CAS号: 739-58-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C