(2-Butoxyethoxy)acetic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD2491-5GEA
0
CNY
TCIAD2491-5G
TCIAD2491-25G
(2-Butoxyethoxy)acetic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(2-Butoxyethoxy)acetic acid
分子式:
C₈H₁₆O₄ 分子量: 176,21 g/mol 沸点: 141°C |
MDL编号:
MFCD01105178 CAS号: 82941-26-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |