4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD2505-5GEA
0
CNY
TCIAD2505-5G
4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene
分子式:
C₁₆H₁₆N₂O₂ |
MDL编号:
MFCD00041877 CAS号: 4584-57-0 UN号: 2811 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |