1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2506-5GEA 0 CNY
TCIAD2506-5G
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin ≥98.0% (通过GC)
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin
分子式: C₅H₈N₂OS
分子量: 144,19 g/mol
MDL编号: MFCD00186242
CAS号: 1801-62-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 95.0 deg-C