(S,S)-N,N'-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2521-1GEA 0 CNY
TCIAD2521-1G
(S,S)-N,N'-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine
(S,S)-N,N'-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine
分子式: C₁₆H₁₄F₆N₂O₄S₂
分子量: 476,41 g/mol
MDL编号: MFCD01321159
CAS号: 121788-77-0