(R)-(-)-2,2-二甲基-1,3-二氧环戊基-4-甲醇对甲基苯磺酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: D-α,β-异亚丙基甘油-γ-甲苯磺酸酯1,2-异亚丙基-sn-甘油 3-甲苯磺酸酯
TCIAD2549-1GEA 0 CNY
TCIAD2549-1G
(R)-(-)-2,2-二甲基-1,3-二氧环戊基-4-甲醇对甲基苯磺酸酯 ≥98.0% (通过GC)
(R)-(-)-2,2-二甲基-1,3-二氧环戊基-4-甲醇对甲基苯磺酸酯
分子式: C₁₃H₁₈O₅S
分子量: 286,34 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00063233
CAS号: 23788-74-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.5 to -8.5 deg (C=2, DMF)