6,6′-二硫二烟酸 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
双[3-羧基吡啶] 6,6′-二硫化物
, 双[3-羧基吡啶] 6,6′-二硫醚
TCIAD2564-5GEA
715
CNY
TCIAD2564-5G
TCIAD2564-25G
6,6′-二硫二烟酸 ≥98.0% (通过HPLC)
6,6′-二硫二烟酸
分子式:
C₁₂H₈N₂O₄S₂ 分子量: 308,33 g/mol |
MDL编号:
MFCD00006454 CAS号: 15658-35-2 EINECS: 239-729-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |