2,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD2567-25GEA
0
CNY
TCIAD2567-25G
TCIAD2567-500G
2,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone ≥98.0% (通过滴定分析)
2,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone
分子式:
C₁₂H₁₀O₄S 分子量: 250,27 g/mol |
MDL编号:
MFCD01631305 CAS号: 5397-34-2 EINECS: 226-421-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 181.0 to 185.0 deg-C |