4-(4-Diethylaminophenylazo)pyridine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2568-1GEA 0 CNY
TCIAD2568-1G TCIAD2568-5G
4-(4-Diethylaminophenylazo)pyridine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-(4-Diethylaminophenylazo)pyridine
分子式: C₁₅H₁₈N₄
分子量: 254,34 g/mol
MDL编号: MFCD01631306
CAS号: 89762-42-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %