2,6-Dibromo-1,5-dihydroxynaphthalene ≥93.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2593-25GEA
0
CNY
TCIAD2593-25G
TCIAD2593-5G
2,6-Dibromo-1,5-dihydroxynaphthalene ≥93.0% (通过滴定分析)
2,6-Dibromo-1,5-dihydroxynaphthalene
分子式:
C₁₀H₆Br₂O₂ 分子量: 317,96 g/mol |
MDL编号:
MFCD00021473 CAS号: 84-59-3 EINECS: 201-543-8 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 93.0 % |