2,2′-(1,2-乙二基双氧代)双乙硫醇 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
3,6-二氧-1,8-辛二硫醇
, 1,2-双(2-乙氧基硫醇)乙烷
TCIAD2649-25GEA
0
CNY
TCIAD2649-25G
TCIAD2649-500G
TCIAD2649-100G
2,2′-(1,2-乙二基双氧代)双乙硫醇 ≥97.0% (通过GC)
2,2′-(1,2-乙二基双氧代)双乙硫醇
分子式:
C₆H₁₄O₂S₂ 分子量: 182,30 g/mol 沸点: 86°C 闪点: 132°C |
MDL编号:
MFCD00015873 CAS号: 14970-87-7 EINECS: 239-044-2 UN号: 2810 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric back titration) | min. 95.0 % |