(1S,4S)-(+)-2,5-二氮双环[2.2.1]庚烷 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: (1S,4S)-2,5-二氮双环[2.2.1]庚烷
TCIAD2658-1GEA 0 CNY
TCIAD2658-1G
(1S,4S)-(+)-2,5-二氮双环[2.2.1]庚烷 ≥98.0% (通过滴定分析)
(1S,4S)-(+)-2,5-二氮双环[2.2.1]庚烷
分子式: C₅H₁₀N₂
分子量: 259,97 g/mol
MDL编号: MFCD01321289
CAS号: 132747-20-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +23.0 deg (C=1,H2O)