(+)-3,9-二溴茨酮 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 3,9-二溴-(+)-樟脑
TCIAD2715-25GEA 0 CNY
TCIAD2715-25G TCIAD2715-5G
(+)-3,9-二溴茨酮 ≥97.0% (通过GC)
(+)-3,9-二溴茨酮
分子式: C₁₀H₁₄Br₂O
分子量: 310,03 g/mol
MDL编号: MFCD00167983
CAS号: 10293-10-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +95.0 to +105.0 deg (C=1,chloroform)