4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2816-5GEA 0 CNY
TCIAD2816-5G
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoic acid
分子式: C₂₂H₁₆N₂O₂
分子量: 340,38 g/mol
MDL编号: MFCD00999654
CAS号: 5496-35-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %