4-(二氰基亚甲基)-2-甲基-6-(4-二甲基氨基苯乙烯基)-4H-吡喃 ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
DCM
TCIAD2849-500MGEA
0
CNY
TCIAD2849-500MG
4-(二氰基亚甲基)-2-甲基-6-(4-二甲基氨基苯乙烯基)-4H-吡喃 ≥95.0% (通过HPLC)
4-(二氰基亚甲基)-2-甲基-6-(4-二甲基氨基苯乙烯基)-4H-吡喃
分子式:
C₁₉H₁₇N₃O 分子量: 303,37 g/mol |
MDL编号:
MFCD00051341 CAS号: 51325-91-8 EINECS: 257-137-6 UN号: 1325 ADR: 4.1,III |
产品技术规格
Appearance | Dark red to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Melting point | 217.0 to 223.0 deg-C |