3,7-Dithia-1,9-nonanedithiol ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2852-5GEA 0 CNY
TCIAD2852-5G TCIAD2852-1G
3,7-Dithia-1,9-nonanedithiol ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3,7-Dithia-1,9-nonanedithiol
分子式: C₇H₁₆S₄
分子量: 228,45 g/mol
MDL编号: MFCD00506918
CAS号: 25676-62-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %