5,15-Diphenylporphyrin ≥90.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2860-100MGEA
0
CNY
TCIAD2860-100MG
5,15-Diphenylporphyrin ≥90.0% (通过HPLC)
5,15-Diphenylporphyrin
分子式:
C₃₂H₂₂N₄ 分子量: 462,56 g/mol |
MDL编号:
MFCD08276335 CAS号: 22112-89-6 |
产品技术规格
Appearance | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |