4,4'-Difluorochalcone ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2884-5GEA 0 CNY
TCIAD2884-5G
4,4'-Difluorochalcone ≥97.0% (通过GC)
4,4'-Difluorochalcone
分子式: C₁₅H₁₀F₂O
分子量: 244,24 g/mol
MDL编号: MFCD00219906
CAS号: 2805-56-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C