2,8-Dichlorocyclooctanone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2910-1GEA 570 CNY
TCIAD2910-1G
2,8-Dichlorocyclooctanone ≥98.0% (通过GC)
2,8-Dichlorocyclooctanone
分子式: C₈H₁₂Cl₂O
沸点: 110°C
溶点: 43°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD06797089
CAS号: 108249-93-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %