2,12-Dichlorocyclododecanone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD2911-1GEA
0
CNY
TCIAD2911-1G
2,12-Dichlorocyclododecanone ≥98.0% (通过GC)
2,12-Dichlorocyclododecanone
分子式:
C₁₂H₂₀Cl₂O 分子量: 251,19 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD04117917 CAS号: 858830-26-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |